Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Carnosine
L-Carnosine
Nome del fornitore:   G-Biosciences
L-Carnosine
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
L-Carnosine is a white to slightly off-white crystalline powder that is used as a substrate for carnosinase-1 and other enzymes.
  • Molecular Biology Grade
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • GENORC-679
  • GENORC-677
  • GENORC-681
  • Protein/peptide name:
  • L-Carnosine
  • L-Carnosine
  • L-Carnosine
  • Protein synonyms:
  • H-beta-Ala-His-OH| N-beta-Alanyl-L-histidine| beta-alanyl‑L-histidine
  • CAS No.:
  • 305-84-0
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 2’040.00
    SFr. 2’040.00
    1 * 250 g
       SFr. 2’040.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GENORC-679
    Protein/peptide name
    L-Carnosine
    Protein synonyms
    CAS No.
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 957.00
    SFr. 957.00
    1 * 100 g
       SFr. 957.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GENORC-677
    Protein/peptide name
    L-Carnosine
    Protein synonyms
    H-beta-Ala-His-OH| N-beta-Alanyl-L-histidine| beta-alanyl‑L-histidine
    CAS No.
    305-84-0
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 3’460.00
    SFr. 3’460.00
    1 * 500 g
       SFr. 3’460.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GENORC-681
    Protein/peptide name
    L-Carnosine
    Protein synonyms
    CAS No.
Recommendations