Sonde di temperatura flessibili
Product Details & Documents
Sonda flessibile PT-100 consigliata per il monitoraggio della sterilizzazione di carichi liquidi.
120 sonda di temperatura flessibile PT-100 Classe A da mm
- Calibrazione della sonda tramite microprocessore autoclave (solo accesso amministratore)
- Analisi dei dati disponibile tramite il software SW8000
- Consente il controllo della sterilizzazione in base alla temperatura del carico
Dopo aver installato questo accessorio, la regolazione della temperatura del ciclo di sterilizzazione può essere controllata dal sensore di temperatura della camera principale oppure sia dal sensore di temperatura della camera principale che dal sensore di temperatura della sonda di temperatura flessibile.
Il controllo della temperatura tramite sonda di temperatura flessibile è particolarmente vantaggioso per i processi che comportano la sterilizzazione di grandi volumi di liquidi, in cui il processo di sterilizzazione è regolato sia dalla temperatura raggiunta al centro del campione liquido sia dalla temperatura raggiunta nella camera di sterilizzazione. Inoltre, se l'autoclave viene aperta a temperature della camera superiori a 80ºC, esiste il rischio che i liquidi trabocchino, che può essere evitato controllando la temperatura del campione durante l'intera procedura di sterilizzazione.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Installazione in fabbrica richiesta.
Specifiche
- Descrizione:Sonda di temperatura flessibile PT-100 Classe A, PT-2-B-AH, 23 kg
- Per:Monitoraggio della sterilizzazione dei carichi liquidi. Compatibile con le autoclavi della serie AHS-B
- Cat. No.:ESPIPT-2-B-AH
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.