Orders LinkContactUsLinkComponent
Pressacavi
Pressacavi
New Product
Nome del fornitore:   RAYPA
Pressacavi
Nome del fornitore:  RAYPA
New Product
Certificates
Pressacavi
2 varianti
Product Details & Documents
Installazione di un pressacavo da Ø2 mm o Ø4 mm per consentire l'accesso a un massimo di otto sonde di temperatura esterne per le procedure di calibrazione e convalida.
  • Installazione flessibile e semplice in qualsiasi momento, adattandosi alle esigenze dell'utente senza complicazioni
  • Compatibile con autoclavi della linea Classic e Top
  • Sono disponibili due opzioni: GC2MM (fino a 8 sonde da Ø2 mm) e GC4MM (fino a 8 sonde da Ø4 mm)
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Per
    Disponibilità
    Price
  • ESPICG4MM
    Special adaptation with the installation of a Ø 4 mm cable gland, allowing the insertion of up to eight external temperature probes CG4MM
    Special adaptation with the installation of a Ø 4 mm cable gland, allowing the insertion of up to eight external temperature probes CG4MM
    Calibration and validation procedures
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • ESPICG2MM
    Special adaptation with the installation of a Ø 2 mm cable gland, allowing the insertion of up to eight external temperature probes CG2MM
    Special adaptation with the installation of a Ø 2 mm cable gland, allowing the insertion of up to eight external temperature probes CG2MM
    Calibration and validation procedures
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product