Orders LinkContactUsLinkComponent
Registratori di dati di temperatura
Registratori di dati di temperatura
New Product
Nome del fornitore:   RAYPA
Registratori di dati di temperatura
Nome del fornitore:  RAYPA
New Product
Certificates
Registratori di dati di temperatura
Registratori di dati di temperatura
6 varianti
Product Details & Documents
Registratore di temperatura a disco in acciaio inox AISI-316L con base di collegamento e software.
  • Funzionamento intuitivo
  • Data logger disponibile in più dimensioni per soddisfare diverse esigenze
  • Fornisce elevata accuratezza e precisione
Consigliato per la convalida dell'autoclave e per il monitoraggio della temperatura interna dei contenitori.
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • ESPIBDLDISK_CL
    Stainless steel and plastic connection base BDLDISK_CL, 120 g, for communication between the data logger and the software installed on a PC
    Stainless steel and plastic connection base BDLDISK_CL, 120 g, for communication between the data logger and the software installed on a PC
    60×95×175 mm (External)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDLDISK_CL
    Modello
    New Product
  • ESPIBDL-DISK3618_T
    AISI-316L stainless steel disk temperature recorder with connection base and software, BDL-DISK3618_TL, 200 g, for autoclave validation and for monitoring the internal temperature of containers
    AISI-316L stainless steel disk temperature recorder with connection base and software, BDL-DISK3618_TL, 200 g, for autoclave validation and for monitoring the internal temperature of containers
    60×95×175 mm (External)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDL-DISK3618_T
    Modello
    New Product
  • ESPIBDLDISK_TL
    Stainless steel and plastic connection base for Communication between the data logger and the software installed on a PC, model: BDLDISK_TL, Weight: 120 g
    Stainless steel and plastic connection base for Communication between the data logger and the software installed on a PC, model: BDLDISK_TL, Weight: 120 g
    60×95×175 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDLDISK_TL
    Modello
    New Product
  • ESPIBDL-DISK3618_C
    Registratore di temperatura a disco in acciaio inox AISI-316L con base di collegamento e software BDL-DISK3618_CL, 200 g, per la convalida dell'autoclave e per il monitoraggio della temperatura interna dei contenitori
    Registratore di temperatura a disco in acciaio inox AISI-316L con base di collegamento e software BDL-DISK3618_CL, 200 g, per la convalida dell'autoclave e per il monitoraggio della temperatura interna dei contenitori
    60×95×175 mm (External)
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDL-DISK3618_C
    Modello
    New Product
  • ESPIDLDISK3618_TL
    AISI-316 L stainless steel disk temperature recorder for Accurate and precise temperature monitoring, Ø×H: 36×18 mm, Model: DLDISK3618_TL, Weight: 80 g
    AISI-316 L stainless steel disk temperature recorder for Accurate and precise temperature monitoring, Ø×H: 36×18 mm, Model: DLDISK3618_TL, Weight: 80 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIDLDISK3618_TL
    Modello
    New Product
  • ESPIDLDISK3618_CL
    AISI-316L stainless steel disk temperature recorder DLDISK3618_CL, 80 g, for accurate and precise temperature monitoring; External (Ø×H): 36×18 mm
    AISI-316L stainless steel disk temperature recorder DLDISK3618_CL, 80 g, for accurate and precise temperature monitoring; External (Ø×H): 36×18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIDLDISK3618_CL
    Modello