Orders LinkContactUsLinkComponent
eXtreme/FV® Filter Vials
Nome del fornitore:   THOMSON INSTRUMENT
eXtreme/FV® Filter Vials
Nome del fornitore:  THOMSON INSTRUMENT
Certificates
eXtreme/FV® Filter Vials
eXtreme/FV® Filter Vials
12 varianti
Product Details & Documents
Thomson's filtration products are engineered and optimised to increase the efficiency of sample preparation without compromising the results.
Thomson eXtreme/FV® Filter vials offer tiered filtration, and are designed to speed up sample prep and analysis on particulate laden samples. Save on costly repairs and service issues while eliminating multiple syringe filters, syringes, HPLC vials, and HPLC caps. The eXtreme/FV® Filter Vials are easy to press down with hands or toggle press.
These filter vials are manufactured with attention to detail and high-grade quality to ensure performance at optimal levels. Filter vials find a wide variety of applications ranging from life sciences, drug discovery, monitoring, and analysis. They are universal for all different types of autosamplers, including UHPLC.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Membrana
    Dimensioni pori
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • THMS85530-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’170.00
  • THMS85530-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’920.00
    SFr. 2’920.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’920.00
  • THMS85540-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’170.00
  • THMS85540-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PTFE, Tiered filtration
    0,45 µm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’920.00
    SFr. 2’920.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’920.00
  • THMS85541-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PVDF, Tiered filtration
    0,2 µm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’170.00
  • THMS85541-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PVDF, Tiered filtration
    0,45 µm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’920.00
    SFr. 2’920.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’920.00
  • THMS85538-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,2 µm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’170.00
  • THMS85538-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,2 µm
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’920.00
    SFr. 2’920.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’920.00
  • THMS85539-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,45 µm
    rosa
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’170.00
  • THMS85539-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    Nylon, Tiered filtration
    0,45 µm
    rosa
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’920.00
    SFr. 2’920.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’920.00
  • THMS85535-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PES, Tiered filtration
    0,2 µm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 200 ST
       SFr. 1’170.00
  • THMS85535-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    PES, Tiered filtration
    0,2 µm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 2’920.00
    SFr. 2’920.00
    1 * 500 ST
       SFr. 2’920.00