Orders LinkContactUsLinkComponent
CentriVap™ Cold Traps
CentriVap™ Cold Traps
New Product
Nome del fornitore:   LABCONCO
CentriVap™ Cold Traps
Nome del fornitore:  LABCONCO
New Product
Certificates
CentriVap™ Cold Traps
CentriVap™ Cold Traps
12 varianti
Product Details & Documents
CentriVap™ cold traps collect evaporated liquid from a CentriVap concentrator, protecting the vacuum pump and laboratory environment from vapors and fumes.
  • Brushed, stainless steel and powder-coated steel exterior
  • Illuminated temperature graph with endpoint indication
  • HCFC-free refrigerant system
  • 4-litre, stainless steel collector
  • Acrylic or stainless steel lid with two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap concentrator
  • Stainless steel drain port (with corrosion-resistant, nylon valve)
  • −50 °C models feature a ¹/₃ hp compressor (−50 °C in less than 30 min)
  • −84 °C models feature two ¹/₃ hp compressors (−84 °C in less than 40 min)
  • −105 °C models feature two ¹/₃ hp compressors (−105 °C in less than 40 min)
Certifications: UL, CAN/CSA C22.2.
Product Family Options
Collectors, −50 °C
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • LBCP8601150
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’130.00
    SFr. 6’130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’130.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601050
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’980.00
    SFr. 5’980.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’980.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601030
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’980.00
    SFr. 5’980.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’980.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601130
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’130.00
    SFr. 6’130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’130.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601190
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6’130.00
    SFr. 6’130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 6’130.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601090
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’980.00
    SFr. 5’980.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’980.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
Collectors, −84 °C
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • LBCP8611190
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×55,9×53,1 cm
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×55,9×53,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’240.00
    SFr. 9’240.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’240.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8611130
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×55,9×53,1 cm
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×55,9×53,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’240.00
    SFr. 9’240.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’240.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8611150
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×55,9×53,1 cm
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×55,9×53,1 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’240.00
    SFr. 9’240.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’240.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
Collectors, −105 °C
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • LBCP8621150
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, UK, 61,2×60,7×44,7 cm
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, UK, 61,2×60,7×44,7 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’890.00
    SFr. 9’890.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’890.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8621130
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, Schuko, 61,2×60,7×44,7 cm
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, Schuko, 61,2×60,7×44,7 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’890.00
    SFr. 9’890.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’890.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LBCP8621190
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 61,2×60,7×44,7 cm
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 61,2×60,7×44,7 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’890.00
    SFr. 9’890.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’890.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..