Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
: Hettich
New Product
Rotori angolari, 45°, con coperchio bioseal.
Chiusura rapida del coperchio
La chiusura a sgancio rapido del coperchio migliora la maneggevolezza, consentendo di sigillare, aprire e trasportare in modo rapido e sicuro ogni rotore, garantendo un'igiene biologica. Ciò semplifica la movimentazione e velocizza il processo di centrifugazione.
- Catalog No:
- 521-4355
- 521-4357
- 521-4358
- 521-4354
- 521-4356
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Capacità:
- 24 spin columns
- 20 cryotubes
- 12×5 ml microtubes
- 24×2.0 ml
- 8×8 PCR strips
- Inclinazione:
- 45°
- 45°
- 45°
- 45°
- 45°
- Max. RPM:
- 14600
- 14600
- 14900
- 16100
- 15400
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
Frequently Bought Together