ContactUsLinkComponent
Microcentrifuges, Ventilated/Refrigerated, MIKRO 2.0 / 2.0 R
Microcentrifuges, Ventilated/Refrigerated, MIKRO 2.0 / 2.0 R
Supplier:  Hettich
   Sustainable Options Available
New Product
Certificates
Microcentrifuges, Ventilated/Refrigerated, MIKRO 2.0 / 2.0 R
Supplier:  Hettich
   Sustainable Options Available
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • 521-4352
  • 521-4353
  • Modello:
  • MIKRO 2.0
  • MIKRO 2.0 R
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto, Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente, Imballi sostenibili
  • Produzione a basso impatto, Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente, Imballi sostenibili
  • Capacità max.:
  • 24×2.0 ml/12×5 ml
  • 24×2.0 ml/12×5 ml
  • Velocità max. - rotore angolare:
  • 16100 min⁻¹
  • 16100 min⁻¹
  • RCF max. - rotore angolare:
  • 25212 ×g
  • 25212 ×g
  • Rampe di accelerazione/frenata:
  • 10/11
  • 10/11
  • Range timer:
  • 99 h, 59 min, 59 s, continuous, quick spin mode
  • 99 h, 59 min, 59 s, continuous, quick spin mode
  • Livello di rumorosita:
  • ≤ 57 dB (A) with rotor 521-4354
  • ≤ 57 dB (A) with rotor 521-4354
  • Elettrico:
  • 200 - 240 V, 50/60 Hz
  • 200 - 240 V, 50/60 Hz
  • Controllo della temperatura:
  • -20...+40 °C
  • Consumo energetico:
  • 270 VA
  • 420 VA
  • L×P×A:
  • 240×389×225 mm
  • 240×538×250 mm
  • Peso:
  • ∼18 kg
  • ∼30 kg
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS); EPA SNAP Acceptable refrigerant R290 (Propane)
  • ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS); EPA SNAP Acceptable refrigerant R290 (Propane)
Specifications
Related Information
Angle rotors
Product Information