Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Certificates
Temperature Probes for Heating Mantle Controller
3 varianti
Product Details & Documents
Temperature probe for use with heating mantle controller WHM-C10D.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø×L
    Disponibilità
    Price
  • WITGDH.WHP503040
    Temperature probes SS300, standard version
    Temperature probes SS300, standard version
    4,8×250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 140.00
    SFr. 140.00
    1 * 1 ST
       SFr. 140.00
  • WITGDH.WHP503041
    Temperature probes SS310, PTFE-coated
    Temperature probes SS310, PTFE-coated
    4,8×250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 234.00
    SFr. 234.00
    1 * 1 ST
       SFr. 234.00
  • WITGDH.WHP503050
    Temperature probes SS400, standard version
    Temperature probes SS400, standard version
    4,8×380 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 145.00
    SFr. 145.00
    1 * 1 ST
       SFr. 145.00
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information