ReproSil-Pur® 120 ODS-3 HPLC Columns
New Product
- Catalog No:
- MAISR15.93.S1504
- MAISR15.93.S1546
- MAISR15.93.S2504
- MAISR15.93.S2546
- MAISR15.93.S1204
- Carico di carbonio:
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
Frequently Bought Together