ContactUsLinkComponent
RINGERS® R840 Light-Duty Knit Gloves
RINGERS® R840 Light-Duty Knit Gloves
Nome del fornitore:  Ansell
New Product
Certificati
RINGERS® R840 Light-Duty Knit Gloves
Nome del fornitore:  Ansell
New Product
Specifiche
  • Catalog No:
  • ANSE874230
  • ANSE874233
  • ANSE874235
  • ANSE874234
  • ANSE874231
  • ANSE874232
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Materiale rivestimento interno:
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Materiale:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Finitura:
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Palm coated
  • Calibro:
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • Tipo polsino:
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +