Orders LinkContactUsLinkComponent
Top-Rack Tripods
Top-Rack Tripods
New Product
Nome del fornitore:   NEOLAB
Top-Rack Tripods
Nome del fornitore:  NEOLAB
New Product
Certificates
Top-Rack Tripods
4 varianti
Product Details & Documents
Colour top-rack tripods, 80 seats
  • Made of polypropylene, with two holders
    80-seater
    Designed for tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml
Resistant to temperatures from −80 to +125 °C. Can be autoclaved. Tripods can be stored in properly prepared boxes with a lid (one box for one tripod)
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Materiale
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • NEOL2-2566
    Top-Rack, 80-position
    Top-Rack, 80-position
    viola
    PP
    65×225×28 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6.20
    SFr. 6.20
    1 * 1 ST
       SFr. 6.20
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • NEOL2-2563
    Top-Rack, 80-position
    Top-Rack, 80-position
    viola
    PP
    65×225×28 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6.20
    SFr. 6.20
    1 * 1 ST
       SFr. 6.20
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • NEOL2-2562
    Top-Rack, 80-position
    Top-Rack, 80-position
    rosso
    PP
    65×225×28 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 6.20
    SFr. 6.20
       SFr. 6.20
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • NEOL2-2561
    Top-Rack, 80-position
    Top-Rack, 80-position
    arancione
    PP
    65×225×28 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6.20
    SFr. 6.20
    1 * 1 ST
       SFr. 6.20
    Specifiche:
    New Product