Readyplate XLD Agar acc ISO 6579
Codice catalogo 710-2268
Nome del fornitore: MERCK LIFE SCIENCE
Numero CAS:
Specifiche
- Descrizione:Readyplate XLD Agar acc ISO 6579
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Application: Identification of Salmonella
- Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
- Synonym: Xylose Lysine Deoxycholate Agar