Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Recombinant MARCH2 (from E. coli)
Human Recombinant MARCH2 (from E. coli)
New Product
Nome del fornitore:   Abcam
Human Recombinant MARCH2 (from E. coli)
Nome del fornitore:  Abcam
New Product
Certificates
Human Recombinant MARCH2 (from E. coli)
2 varianti
Product Details & Documents
Recombinant human MARCH2 protein (His tag) is a Human Full Length protein, in the 1 to 246 aa range, expressed in Escherichia coli, with >90% purity and suitable for SDS-PAGE.
Attenzione: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ABCAAB314524-20UG
  • ABCAAB314524-100UG
  • Protein/peptide name:
  • MARCH2
  • MARCH2
  • Protein synonyms:
  • MARCH2|RNF172|HSPC240|MARCHF2|E3 ubiquitin-protein ligase MARCHF2|Membrane-associated RING finger protein 2|Membrane-associated RING-CH protein II|RING finger protein 172|RING-type E3 ubiquitin transferase MARCHF2|MARCH-II
  • MARCH2|RNF172|HSPC240|MARCHF2|E3 ubiquitin-protein ligase MARCHF2|Membrane-associated RING finger protein 2|Membrane-associated RING-CH protein II|RING finger protein 172|RING-type E3 ubiquitin transferase MARCHF2|MARCH-II
  • Protein/peptide type:
  • Recombinant
  • Recombinant
  • Specie:
  • Human
  • Human
  • Sorgente luminosa:
  • E. coli
  • E. coli
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Non coniugato
  • Senza animali:
  • Y
  • Y
  • Attività biologica:
  • Standard
  • Standard
  • Purezza:
  • 90%
  • 90%
  • Forma:
  • Lyophilised
  • Lyophilised
  • Formulazione:
  • pH: 7,4 - 8, Constituents: 6% Trehalose, 0,14% PBS
  • pH: 7,4 - 8, Constituents: 6% Trehalose, 0,14% PBS
  • Condizioni di conservazione:
  • Store at −20 °C
  • Store at −20 °C
  • Temperatura di spedizione:
  • 20
  • 20
  • Applicazioni testate:
  • SDS-PAGE
  • SDS-PAGE
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 µG
    1 * 20 µG - 2 260.00 SFr.
    2 260.00 SFr.
    1 * 20 µG
       2 260.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB314524-20UG
    Protein/peptide name
    MARCH2
    Protein synonyms
    MARCH2|RNF172|HSPC240|MARCHF2|E3 ubiquitin-protein ligase MARCHF2|Membrane-associated RING finger protein 2|Membrane-associated RING-CH protein II|RING finger protein 172|RING-type E3 ubiquitin transferase MARCHF2|MARCH-II
    Protein/peptide type
    Recombinant
    Specie
    Human
    Sorgente luminosa
    E. coli
    Coniugazione
    Non coniugato
    Senza animali
    Y
    Attività biologica
    Standard
    Purezza
    90%
    Forma
    Lyophilised
    Formulazione
    pH: 7,4 - 8, Constituents: 6% Trehalose, 0,14% PBS
    Condizioni di conservazione
    Store at −20 °C
    Temperatura di spedizione
    20
    Applicazioni testate
    SDS-PAGE
    New Product
  • Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 µG
    1 * 100 µG - 3 820.00 SFr.
    3 820.00 SFr.
    1 * 100 µG
       3 820.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB314524-100UG
    Protein/peptide name
    MARCH2
    Protein synonyms
    MARCH2|RNF172|HSPC240|MARCHF2|E3 ubiquitin-protein ligase MARCHF2|Membrane-associated RING finger protein 2|Membrane-associated RING-CH protein II|RING finger protein 172|RING-type E3 ubiquitin transferase MARCHF2|MARCH-II
    Protein/peptide type
    Recombinant
    Specie
    Human
    Sorgente luminosa
    E. coli
    Coniugazione
    Non coniugato
    Senza animali
    Y
    Attività biologica
    Standard
    Purezza
    90%
    Forma
    Lyophilised
    Formulazione
    pH: 7,4 - 8, Constituents: 6% Trehalose, 0,14% PBS
    Condizioni di conservazione
    Store at −20 °C
    Temperatura di spedizione
    20
    Applicazioni testate
    SDS-PAGE