STAT3 ELISA Kit
STAT3 ELISA Kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB176655-96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
STAT3 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify STAT3 with a sensitivity of 15 µg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:STAT3 ELISA Kit
- Test per kit:96 tests
- Tipo di test:Others
- Tempo ai risultati:1 hr 30 min
- Range di rilevamento:15 - 1500 µg/ml
- Primary antibody reactivity:Human
- Stato regolamentazione:RUO
- Formato:Pre-coated
- Sensibilità:15 µg/ml
- Cat. No.:ABCAAB176655-96
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Target protein:STAT3
- Durata del test:One step
- Tiipo del campione:Cell culture extracts, Suspension cells, Tissue Homogenate, Adherent cells
- Temperatura di conservazione:4 °C
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



