Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample Diluent NBP
Sample Diluent NBP
Sample diluent NBP, Research use only (RUO), 20 ml
Codice catalogo ABCAAB221826-20
Marketsource
Nome del fornitore:   Abcam
Sample Diluent NBP
Codice catalogo ABCAAB221826-20
Nome del fornitore:  Abcam
Marketsource
Numero CAS:  
Sample Diluent NBP
Sample Diluent NBP
Sample diluent NBP, Research use only (RUO), 20 ml
Numero CAS:  
Price
SFr. 79.80
Log in per disponibilità
1 * 20 mL
Product Details & Documents
Sample Diluent NBP is part of the reagents, controls and accessories range.
Caution: RUO.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Sample diluent NBP
  • Tipo:
    Research use only (RUO)
  • Volume:
    20 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB221826-20
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C