Human TNF alpha ELISPOT Kit
Nome del fornitore: Abcam
Informazioni su questo articolo
Human TNF alpha ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human TNF alpha production in a single cell suspension.
2 varianti
Product Details & Documents
Human TNF alpha ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human TNF alpha production in a single cell suspension.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ABCAAB62945-96
- ABCAAB62945-5X96
- Simbolo dell'antigene:
- TNF alpha
- TNF alpha
- Forma:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Tempo di elaborazione:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- Tiipo del campione:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Reattività delle specie:
- Human
- Human
- Temperatura di conservazione:
- 4 °C
- 4 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- ABCAAB62945-96Human TNF alpha ELISPOT kitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB62945-96Simbolo dell'antigeneTNF alphaFormaPre-coatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 °C - ABCAAB62945-5X96Human TNF alpha ELISPOT kitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB62945-5X96Simbolo dell'antigeneTNF alphaFormaPre-coatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 °C