Human LRPAP1 ELISA Kit
Human LRPAP1 ELISA Kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB309402-96TST
New Product
Nome del fornitore: Abcam
Human LRPAP1 ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB309402-96TST
Nome del fornitore: Abcam
New Product
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Human LRPAP1 ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human LRPAP1 in Human in cell culture supernatant, plasma, serum samples.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human LRPAP1 ELISA Kit
- Test per kit:96 tests
- Sensibilità:0,17 ng/ml
- Cat. No.:ABCAAB309402-96TST
- Tipo di test:Sandwich
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Range di rilevamento:0,17 - 50 ng/ml
- Primary antibody reactivity:Human
- Target protein:LRPAP1
- Stato regolamentazione:RUO
- Durata del test:Multiple steps
- Tiipo del campione:Cell culture supernatant, Plasma, Serum
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Formato:Pre-coated



