Murine IL-2 ELISpot Pair
Codice catalogo ABCAAB281993-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Specifiche
- Descrizione:Murine IL-2 ELISpot pair
- Test per kit:10×96 tests
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Murine IL-2 ELISpot pair is a ELISpot pair for the sensitive detection of Murine IL-2 production in a single cell suspension.