Human CD62E ELISA Set (without plates)
Supplier: Abcam
About this item
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
Specifications for Product Family
Specifications
Specifications
- Catalog No:
- ABCAAB47348-480
- ABCAAB47348-10X96
- Target protein:
- CD62E
- CD62E
- Primary antibody reactivity:
- Human
- Human
- Tipo di test:
- Sandwich
- Sandwich
- Formato:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Durata del test:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Sensibilità:
- 0,5 ng/ml
- 0,5 ng/ml
- Range di rilevamento:
- 1 - 32 ng/ml
- 1 - 32 ng/ml
- Metodo di rilevamento:
- Colorimetric
- Colorimetric
- Tiipo del campione:
- Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Tempo ai risultati:
- 2 h 15 min
- 2 h 15 min
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- Temperatura di conservazione:
- 4 °C
- 4 °C
Specifications
Product Family Options
Product Information
- DescrizioneTest per kitAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB47348-480Target proteinCD62EPrimary antibody reactivityHumanTipo di testSandwichFormatoPre-coatedDurata del testMultiple stepsSensibilità0,5 ng/mlRange di rilevamento1 - 32 ng/mlMetodo di rilevamentoColorimetricTiipo del campionePlasma, Cell culture supernatant, SerumTempo ai risultati2 h 15 minStato regolamentazioneRUOTemperatura di conservazione4 °C - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB47348-10X96Target proteinCD62EPrimary antibody reactivityHumanTipo di testSandwichFormatoPre-coatedDurata del testMultiple stepsSensibilità0,5 ng/mlRange di rilevamento1 - 32 ng/mlMetodo di rilevamentoColorimetricTiipo del campionePlasma, Cell culture supernatant, SerumTempo ai risultati2 h 15 minStato regolamentazioneRUOTemperatura di conservazione4 °C