Human BMPER ELISA Kit
Human BMPER ELISA Kit, 96 tests
Catalog # ABCAAB309412-96TST
New Product
Supplier: Abcam
Jump to:
Product Details & Documents
Human BMPER ELISA Kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human BMPER in Human in Plasma, Serum, Cell culture supernatant samples.
Specifications
Specifications
- Descrizione:Human BMPER ELISA Kit
- Test per kit:96 tests
- Sensibilità:0,45 ng/ml
- Cat. No.:ABCAAB309412-96TST
- Tipo di test:Sandwich
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Range di rilevamento:0,45 - 100 ng/ml
- Primary antibody reactivity:Human
- Target protein:BMPER
- Stato regolamentazione:RUO
- Durata del test:Multiple steps
- Tiipo del campione:Plasma, Serum, Cell culture supernatant
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Formato:Pre-coated