Complex IV Rodent Enzyme Activity Dipstick Assay Kit
Codice catalogo ABCAAB109878-30
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Specifiche
- Descrizione:Complex IV rodent enzyme activity dipstick assay kit
- Metodo:Sandwich
- Proteina:Complex IV
- Reattività delle specie:Mouse;Rat
- Tiipo del campione:Cell culture extracts, tissue
- Temperatura di conservazione:Dual temperature (Dry ice)
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Tipo di prodotto:Pre-coated
- Test per kit:30 tests
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Complex IV Rodent Enzyme Activity Dipstick Assay Kit is an immunoassay kit for the detection of Complex IV Rodent Enzyme Activity in Mouse, Rat in Cell culture extracts, Tissue samples.
Certifications: RUO