Orders LinkContactUsLinkComponent
Human LECT2 ELISA Kit
Human LECT2 ELISA Kit
Human LECT2 ELISA kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB269554-1X96
Nome del fornitore:   Abcam
Human LECT2 ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB269554-1X96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Human LECT2 ELISA Kit
Human LECT2 ELISA Kit
Human LECT2 ELISA kit, 96 tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 823.00
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Human LECT2 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human LECT2 with a sensitivity of 0.706 ng/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Human LECT2 ELISA kit
  • Test per kit:
    96 tests
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Tempo ai risultati:
    1 h 30 min
  • Range di rilevamento:
    1,56 - 100 ng/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Formato:
    Pre-coated
  • Sensibilità:
    0,706 ng/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB269554-1X96
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Target protein:
    LECT2
  • Durata del test:
    One step
  • Tiipo del campione:
    Tissue extracts, heparin plasma, citrate plasma, serum, EDTA plasma
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C
Specifiche