ContactUsLinkComponent
HRP Stability Conjugate Reagent
HRP Stability Conjugate Reagent
Nome del fornitore:  Abcam
Certificati
undefined
HRP Stability Conjugate Reagent
Nome del fornitore:  Abcam
Specifiche
  • Forma:
    Liquid
  • Temperatura di conservazione:
    Store at room temperature
  • Applicazione:
    ELISA buffer