Orders LinkContactUsLinkComponent
Human ACE2 ELISA Kit
Human ACE2 ELISA kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB235649-96
Nome del fornitore:   Abcam
Human ACE2 ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB235649-96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Human ACE2 ELISA Kit
Human ACE2 ELISA Kit
Human ACE2 ELISA kit, 96 tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 774.00
Log in per disponibilità
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human ACE2 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human ACE2 with a sensitivity of 1052 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader. - Cited in over 20 citations.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Human ACE2 ELISA kit
  • Test per kit:
    96 tests
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Tempo ai risultati:
    1 h 30 min
  • Range di rilevamento:
    3,98 - 255 ng/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Formato:
    Pre-coated
  • Sensibilità:
    1052 pg/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB235649-96
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Target protein:
    ACE2
  • Durata del test:
    One step
  • Tiipo del campione:
    Urine, Tissue Extracts, Cell culture media, Heparin Plasma, Citrate plasma, Serum, EDTA Plasma
  • Temperatura di conservazione:
    +4 °C
Specifiche