Orders LinkContactUsLinkComponent
Human IL-8 ELISA Kit
Human IL-8 ELISA Kit
New Product
Nome del fornitore:   Abcam
Human IL-8 ELISA Kit
Nome del fornitore:  Abcam
New Product
Certificates
Human IL-8 ELISA Kit
3 varianti
Product Details & Documents
Human IL-8 ELISA kit is a single-wash, 90-minute SimpleStep ELISA® used to quantify human interleukin-8 (IL-8) with a sensitivity of 1,8 pg/ml. The assay employs a simple Mix-Wash-Read protocol with just one incubation and wash step. - Colorimetric sandwich ELISA - 450 nm readout; compatible with any standard plate reader - Available in different formats to meet various throughput needs, including 384-well plates for higher throughput - Broad sample compatibility – suitable for serum, plasma, cell culture supernatants, and cerebrospinal fluid - Cited in over 30 publications.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ABCAAB214030-96
  • ABCAAB214030-10X96
  • ABCAAB214030-1X384
  • Target protein:
  • IL-8
  • IL-8
  • IL-8
  • Primary antibody reactivity:
  • Human
  • Human
  • Human
  • Tipo di test:
  • Sandwich
  • Sandwich
  • Sandwich
  • Formato:
  • Pre-coated
  • Pre-coated
  • Pre-coated
  • Durata del test:
  • One step
  • One step
  • One step
  • Sensibilità:
  • 1,8 pg/ml
  • 1,8 pg/ml
  • 1,8 pg/ml
  • Range di rilevamento:
  • 3,91 - 250 pg/ml
  • 3,91 - 250 pg/ml
  • 3,91 - 250 pg/ml
  • Metodo di rilevamento:
  • Colorimetric
  • Colorimetric
  • Colorimetric
  • Tiipo del campione:
  • Cerebral Spinal Fluid, Heparin Plasma, Citrate plasma, Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
  • Cerebral Spinal Fluid, Heparin Plasma, Citrate plasma, Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
  • Cerebral Spinal Fluid, Heparin Plasma, Citrate plasma, Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
  • Tempo ai risultati:
  • 1 h 30 min
  • 1 h 30 min
  • 1 h 30 min
  • Stato regolamentazione:
  • RUO
  • RUO
  • RUO
  • Temperatura di conservazione:
  • 4 °C
  • 4 °C
  • 4 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Test per kit
    Disponibilità
    Price
  • ABCAAB214030-96
    Human IL-8 ELISA kit
    Human IL-8 ELISA kit
    96 tests
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 96 Tests
    1 * 96 Tests - SFr. 769.00
    SFr. 769.00
    1 * 96 Tests
       SFr. 769.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB214030-96
    Target protein
    IL-8
    Primary antibody reactivity
    Human
    Tipo di test
    Sandwich
    Formato
    Pre-coated
    Durata del test
    One step
    Sensibilità
    1,8 pg/ml
    Range di rilevamento
    3,91 - 250 pg/ml
    Metodo di rilevamento
    Colorimetric
    Tiipo del campione
    Cerebral Spinal Fluid, Heparin Plasma, Citrate plasma, Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
    Tempo ai risultati
    1 h 30 min
    Stato regolamentazione
    RUO
    Temperatura di conservazione
    4 °C
  • ABCAAB214030-10X96
    Human IL-8 ELISA kit
    Human IL-8 ELISA kit
    10×96 tests
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 960 Tests
    1 * 960 Tests - SFr. 6’930.00
    SFr. 6’930.00
    1 * 960 Tests
       SFr. 6’930.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB214030-10X96
    Target protein
    IL-8
    Primary antibody reactivity
    Human
    Tipo di test
    Sandwich
    Formato
    Pre-coated
    Durata del test
    One step
    Sensibilità
    1,8 pg/ml
    Range di rilevamento
    3,91 - 250 pg/ml
    Metodo di rilevamento
    Colorimetric
    Tiipo del campione
    Cerebral Spinal Fluid, Heparin Plasma, Citrate plasma, Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
    Tempo ai risultati
    1 h 30 min
    Stato regolamentazione
    RUO
    Temperatura di conservazione
    4 °C
  • ABCAAB214030-1X384
    Human IL-8 ELISA kit
    Human IL-8 ELISA kit
    384 tests
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Tests
    1 * 1 Tests - SFr. 1’900.00
    SFr. 1’900.00
    1 * 1 Tests
       SFr. 1’900.00
    Specifiche:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB214030-1X384
    Target protein
    IL-8
    Primary antibody reactivity
    Human
    Tipo di test
    Sandwich
    Formato
    Pre-coated
    Durata del test
    One step
    Sensibilità
    1,8 pg/ml
    Range di rilevamento
    3,91 - 250 pg/ml
    Metodo di rilevamento
    Colorimetric
    Tiipo del campione
    Cerebral Spinal Fluid, Heparin Plasma, Citrate plasma, Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
    Tempo ai risultati
    1 h 30 min
    Stato regolamentazione
    RUO
    Temperatura di conservazione
    4 °C