Mouse Interferon gamma ELISPOT Set
Nome del fornitore: Abcam
Certificati
Informazioni su questo articolo
Mouse Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse Interferon gamma production in a single cell suspension.
Specifiche
- Reattività delle specie:Mouse
- Forma:Uncoated
- Tipo di anticorpi:Interferon gamma
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Stato regolamentazione:RUO