Frataxin Protein Quantity Dipstick Assay Kit
Catalog # ABCAAB109881-30
Supplier: Abcam
CAS Number:
Specifications
- Descrizione:Frataxin Protein Quantity Dipstick Assay kit
- Metodo:Sandwich
- Reattività delle specie:Human
- Tiipo del campione:Whole Blood
- Forma:Pre-coated
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Simbolo dell'antigene:Frataxin
- Stato regolamentazione:RUO
Specifications
About this item
Frataxin Protein Quantity Dipstick Assay Kit is an immunoassay kit for the detection of Frataxin Protein Quantity in Human in Whole Blood samples.