Human Interferon gamma + IL-10 ELISPOT Set
ABCAAB48722-1920
: Abcam
:
- Descrizione:Human Interferon gamma + IL-10 ELISPOT set
- Reattività delle specie:Human
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Forma:Uncoated
- Temperatura di conservazione:+4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Simbolo dell'antigene:Interferon gamma + IL10
- Stato regolamentazione:RUO
Human Interferon gamma + IL-10 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma + IL-10 production in a single cell suspension.