Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Colipase ELISA Kit

Human Colipase ELISA Kit

Human Colipase ELISA kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB230937-96
Nome del fornitore:   Abcam
Human Colipase ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB230937-96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Human Colipase ELISA Kit
Human Colipase ELISA Kit

Human Colipase ELISA kit, 96 tests

Numero CAS:  
Price
SFr. 779.00
Log in per disponibilità
1 * 96 Tests
Product Details & Documents

Human Colipase ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human Colipase with a sensitivity of 3 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader.

Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    Human Colipase ELISA kit
  • Test per kit:
    96 tests
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Tempo ai risultati:
    1 h 30 min
  • Range di rilevamento:
    5 - 300 pg/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Formato:
    Pre-coated
  • Sensibilità:
    3 pg/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB230937-96
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Target protein:
    CLPS
  • Durata del test:
    One step
  • Tiipo del campione:
    Urine, Heparin Plasma, Citrate plasma, Tissue Homogenate, Cell culture supernatant, Serum, EDTA Plasma
  • Temperatura di conservazione:
    4 ℃

Specifiche