Human Granzyme B ELISPOT Set
Nome del fornitore: Abcam
Informazioni su questo articolo
Human Granzyme B ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Granzyme B production in a single cell suspension.
4 varianti
Product Details & Documents
Human Granzyme B ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Granzyme B production in a single cell suspension.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ABCAAB46581-480
- ABCAAB46581-20X96
- ABCAAB46581-10X96
- ABCAAB46581-15X96
- Tipo di anticorpi:
- Granzyme B
- Granzyme B
- Granzyme B
- Granzyme B
- Forma:
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Tempo di elaborazione:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- RUO
- RUO
- Tiipo del campione:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Reattività delle specie:
- Human
- Human
- Human
- Human
- Temperatura di conservazione:
- +4 °C
- +4 °C
- +4 °C
- +4 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- ABCAAB46581-480Human Granzyme B ELISPOT setSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46581-480Tipo di anticorpiGranzyme BFormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione+4 °C - ABCAAB46581-20X96Human Granzyme B ELISPOT setSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46581-20X96Tipo di anticorpiGranzyme BFormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione+4 °C - ABCAAB46581-10X96Human Granzyme B ELISPOT setSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46581-10X96Tipo di anticorpiGranzyme BFormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione+4 °C - ABCAAB46581-15X96Human Granzyme B ELISPOT setSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46581-15X96Tipo di anticorpiGranzyme BFormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione+4 °C