Human IL-13 ELISpot Pair
Human IL-13 ELISpot Pair
Codice catalogo ABCAAB281988-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Human IL-13 ELISpot Pair is a ELISpot Pair for the sensitive detection of Human IL-13 production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human IL-13 ELISpot Pair
- Cat. No.:ABCAAB281988-10X96
- Forma:Pre-coated
- Simbolo dell'antigene:IL-13
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



