Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Factor X ELISA Kit
Human Factor X ELISA Kit
Human Factor X ELISA kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB108832-96
Nome del fornitore:   Abcam
Human Factor X ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB108832-96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Human Factor X ELISA Kit
Human Factor X ELISA Kit
Human Factor X ELISA kit, 96 tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 784.00
Log in per disponibilità
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human Factor X ELISA Kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human Factor X in Human in Cerebral Spinal Fluid, Saliva, Urine, Plasma, Milk, Serum samples.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Human Factor X ELISA kit
  • Test per kit:
    96 tests
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Tempo ai risultati:
    4 h 0 min
  • Range di rilevamento:
    0,781 - 50 ng/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Formato:
    Pre-coated
  • Sensibilità:
    0,16 ng/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB108832-96
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Target protein:
    Factor X
  • Durata del test:
    Multiple steps
  • Tiipo del campione:
    Cerebral Spinal Fluid, Saliva, Urine, Plasma, Milk, Serum
  • Temperatura di conservazione:
    +4 °C