Human Antithrombin III ELISA Kit
Human Antithrombin III ELISA Kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB220073-96
Nome del fornitore: Abcam
Human Antithrombin III ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB220073-96
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Human Antithrombin III ELISA kit is a Competitive ELISA kit for the measurement of Human Antithrombin III in Human in plasma, milk, serum samples.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human Antithrombin III ELISA Kit
- Test per kit:96 tests
- Tipo di test:Competitive
- Tempo ai risultati:3 hr 0 min
- Range di rilevamento:0,063 - 4 µg/ml
- Primary antibody reactivity:Human
- Stato regolamentazione:RUO
- Formato:Pre-coated
- Sensibilità:45 ng/ml
- Cat. No.:ABCAAB220073-96
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Target protein:Antithrombin III/ATIII
- Durata del test:Multiple steps
- Tiipo del campione:Plasma, Milk, Serum
- Temperatura di conservazione:4 °C