Human/Monkey CCL4/MIP-1 beta Antibody Pair - BSA and Azide Free
ABCAAB241890-10X96
: Abcam
:
- Durata del test:Multiple steps
- Formato:Uncoated
- Target protein:CCL4/MIP-1 beta
- Descrizione:Human/Monkey CCL4/MIP-1 beta antibody pair - BSA and azide free
- Range di rilevamento:7,81 - 500 pg/ml
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Stato regolamentazione:RUO
- Test per kit:10×96 tests
Human/Monkey CCL4/MIP-1 beta antibody pair - BSA and Azide free.