Mouse MMP-10 Antibody Pair - BSA and Azide free
Codice catalogo ABCAAB253529-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Specifiche
- Descrizione:Mouse MMP-10 Antibody Pair - BSA and Azide free
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mouse MMP-10 Antibody Pair - BSA and Azide free is a kit containing recombinant capture and detector antibodies in a carrier-free formulation for the measurement of Mouse MMP-10,