Human Interferon Gamma ELISPOT Kit
Nome del fornitore: Abcam
Informazioni su questo articolo
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human Interferon Gamma production in a single cell suspension.
2 varianti
Product Details & Documents
Human Interferon Gamma ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human Interferon Gamma production in a single cell suspension.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ABCAAB62899-96
- ABCAAB62899-5X96
- Tipo di anticorpi:
- Interferon gamma
- Interferon gamma
- Forma:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Tempo di elaborazione:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- Tiipo del campione:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Reattività delle specie:
- Human
- Human
- Temperatura di conservazione:
- +4 °C
- +4 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- ABCAAB62899-96Human Interferon Gamma ELISPOT kitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB62899-96Tipo di anticorpiInterferon gammaFormaPre-coatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione+4 °C - ABCAAB62899-5X96Human Interferon Gamma ELISPOT kitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB62899-5X96Tipo di anticorpiInterferon gammaFormaPre-coatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione+4 °C