Human IL-10 ELISPOT Kits
Nome del fornitore: Abcam
Informazioni su questo articolo
Human IL-10 ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human IL-10 production in a single cell suspension.
2 varianti
Product Details & Documents
Human IL-10 ELISPOT Kit is a ELISPOT Kit for the sensitive detection of Human IL-10 production in a single cell suspension.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ABCAAB62937-96
- ABCAAB62937-5X96
- Simbolo dell'antigene:
- IL-10
- IL-10
- Tempo di elaborazione:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Tipo di prodotto:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- Tiipo del campione:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Reattività delle specie:
- Human
- Human
- Temperatura di conservazione:
- 4° C
- 4° C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Test per kitDisponibilitàPrice
- ABCAAB62937-96Human IL-10 ELISPOT kitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB62937-96Simbolo dell'antigeneIL-10Tempo di elaborazioneMultiple stepsTipo di prodottoPre-coatedStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4° C - ABCAAB62937-5X96Human IL-10 ELISPOT kitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB62937-5X96Simbolo dell'antigeneIL-10Tempo di elaborazioneMultiple stepsTipo di prodottoPre-coatedStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4° C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..