Human IL-10 ELISPOT Set
Nome del fornitore: Abcam
Informazioni su questo articolo
Human IL-10 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human IL-10 production in a single cell suspension.
4 varianti
Product Details & Documents
Human IL-10 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human IL-10 production in a single cell suspension.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ABCAAB46549-480
- ABCAAB46549-15X96
- ABCAAB46549-10X96
- ABCAAB46549-20X96
- Simbolo dell'antigene:
- IL-10
- IL-10
- IL-10
- IL-10
- Forma:
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Tempo di elaborazione:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- RUO
- RUO
- Tiipo del campione:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Reattività delle specie:
- Human
- Human
- Human
- Human
- Temperatura di conservazione:
- 4 °C
- 4 °C
- 4 °C
- 4 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- ABCAAB46549-480Human IL-10 ELISPOT SetSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46549-480Simbolo dell'antigeneIL-10FormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 °C - ABCAAB46549-15X96Human IL-10 ELISPOT SetSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46549-15X96Simbolo dell'antigeneIL-10FormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 °C - ABCAAB46549-10X96Human IL-10 ELISPOT SetSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46549-10X96Simbolo dell'antigeneIL-10FormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 °C - ABCAAB46549-20X96Human IL-10 ELISPOT SetSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46549-20X96Simbolo dell'antigeneIL-10FormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 °C