Mouse IL-2 ELISPOT Kit
Nome del fornitore: Abcam
Informazioni su questo articolo
Mouse IL-2 ELISPOT kit is a ELISPOT kit for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
2 varianti
Product Details & Documents
Mouse IL-2 ELISPOT kit is a ELISPOT kit for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ABCAAB64031-96
- ABCAAB64031-5X96
- Simbolo dell'antigene:
- IL-2
- IL-2
- Forma:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Tempo di elaborazione:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- Tiipo del campione:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Reattività delle specie:
- Mouse
- Mouse
- Temperatura di conservazione:
- 4 ℃
- 4 ℃
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Test per kitDisponibilitàPrice
- ABCAAB64031-96Mouse IL-2 ELISPOT kitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB64031-96Simbolo dell'antigeneIL-2FormaPre-coatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieMouseTemperatura di conservazione4 ℃ - ABCAAB64031-5X96Mouse IL-2 ELISPOT kitSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB64031-5X96Simbolo dell'antigeneIL-2FormaPre-coatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieMouseTemperatura di conservazione4 ℃