Orders LinkContactUsLinkComponent
Mouse E-selectin ELISA Kit (CD62E)
Mouse E-selectin ELISA Kit (CD62E)
Mouse E-selectin ELISA kit (CD62E), 96 tests
Codice catalogo ABCAAB171182-96
Nome del fornitore:   Abcam
Mouse E-selectin ELISA Kit (CD62E)
Codice catalogo ABCAAB171182-96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Mouse E-selectin ELISA Kit (CD62E)
Mouse E-selectin ELISA Kit (CD62E)
Mouse E-selectin ELISA kit (CD62E), 96 tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 813.00
Log in per disponibilità
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Mouse E-selectin ELISA kit (CD62E) is a sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Mouse E-selectin (CD62E) in mouse in plasma, cell culture supernatant, serum samples.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Mouse E-selectin ELISA kit (CD62E)
  • Test per kit:
    96 tests
  • Sensibilità:
    10 pg/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB171182-96
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Range di rilevamento:
    62,5 - 4000 pg/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Mouse
  • Target protein:
    CD62E
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Durata del test:
    Multiple steps
  • Tiipo del campione:
    Plasma, Cell culture supernatant, Serum
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C
  • Formato:
    Pre-coated