Rat TNF alpha ELISpot Pair
Rat TNF alpha ELISpot Pair
Codice catalogo ABCAAB281995-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Rat TNF alpha ELISpot Pair is a ELISpot Pair for the sensitive detection of Rat TNF alpha production in a single cell suspension.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Rat TNF alpha ELISpot Pair
- Cat. No.:ABCAAB281995-10X96
- Forma:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:TNF alpha
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Rat
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.