Mouse Interferon alpha 2 ELISA Kit
Mouse Interferon alpha 2 ELISA Kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB211648-96
Nome del fornitore: Abcam
Mouse Interferon alpha 2 ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB211648-96
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Mouse Interferon alpha 2 ELISA Kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Mouse Interferon alpha 2 with a sensitivity of 0,9 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. - Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout : works on any standard plate reader.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Mouse Interferon alpha 2 ELISA Kit
- Test per kit:96 tests
- Tipo di test:Sandwich
- Tempo ai risultati:1 h 30 min
- Range di rilevamento:15,36 - 1000 pg/ml
- Primary antibody reactivity:Mouse
- Stato regolamentazione:RUO
- Formato:Pre-coated
- Sensibilità:0,9 pg/ml
- Cat. No.:ABCAAB211648-96
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Target protein:Interferon alpha 2
- Durata del test:One step
- Tiipo del campione:Plasma, Cell culture extracts, Tissue Extracts, Cell culture supernatant, Serum
- Temperatura di conservazione:4 °C