Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit
Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit, 96 tests
ABCAAB157705-96
: Abcam
Guinea Pig Complement C3 ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Guinea Pig Complement C3 in Guinea pig in serum samples.
- Descrizione:Guinea Pig Complement C3 ELISA Kit
- Test per kit:96 tests
- Sensibilità:1,3083 ng/ml
- Cat. No.:ABCAAB157705-96
- Tipo di test:Sandwich
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Range di rilevamento:3,13 - 3260 ng/ml
- Primary antibody reactivity:Guinea pig
- Target protein:C3/C3b
- Stato regolamentazione:RUO
- Durata del test:Multiple steps
- Tiipo del campione:Serum
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Formato:Pre-coated