Human Factor VII ELISA Kit
Human Factor VII ELISA kit, 96 tests
Catalog # ABCAAB108829-96
Supplier: Abcam
Jump to:
Product Details & Documents
Human Factor VII ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human Factor VII in Human in plasma, Serum samples.
Specifications
Specifications
- Descrizione:Human Factor VII ELISA kit
- Test per kit:96 tests
- Tipo di test:Sandwich
- Tempo ai risultati:4 h 0 min
- Range di rilevamento:3,125 - 200 ng/ml
- Primary antibody reactivity:Human
- Stato regolamentazione:RUO
- Formato:Pre-coated
- Sensibilità:2,3 ng/ml
- Cat. No.:ABCAAB108829-96
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Target protein:Factor VII
- Durata del test:Multiple steps
- Tiipo del campione:Plasma, serum
- Temperatura di conservazione:4 °C