Mouse IL36 alpha/IL-1F6 Antibody Pair - BSA and Azide free
Codice catalogo ABCAAB253820-10X96
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Specifiche
- Descrizione:Mouse IL36 alpha/IL-1F6 antibody pair - BSA and Azide free
- Test per kit:10×96 tests
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mouse IL36 alpha/IL-1F6 Antibody pair - BSA and Azide free is a kit containing recombinant capture and detector antibodies in a carrier-free formulation for the measurement of Mouse IL36 alpha/IL-1F6.