Cat AGP ELISA Kit
Cat AGP ELISA kit, 96 tests
ABCAAB291068-1X96
: Abcam
Cat AGP ELISA kit is a ELISA kit for the measurement of Cat AGP in Cat in plasma, Serum samples.
- Descrizione:Cat AGP ELISA kit
- Test per kit:96 tests
- Cat. No.:ABCAAB291068-1X96
- Tipo di test:Sandwich
- Range di rilevamento:1,56 - 100 ng/ml
- Primary antibody reactivity:Cat
- Target protein:Alpha 1 Acid Glycoprotein/AGP
- Stato regolamentazione:RUO
- Durata del test:Multiple steps
- Tiipo del campione:Plasma, serum
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Formato:Pre-coated