Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Tissue Factor ELISA Kit (CD142)
Human Tissue Factor ELISA Kit (CD142)
Human Tissue Factor ELISA kit (CD142), 96 tests
Codice catalogo ABCAAB108903-96
Nome del fornitore:   Abcam
Human Tissue Factor ELISA Kit (CD142)
Codice catalogo ABCAAB108903-96
Nome del fornitore:  Abcam
Numero CAS:  
Human Tissue Factor ELISA Kit (CD142)
Human Tissue Factor ELISA Kit (CD142)
Human Tissue Factor ELISA kit (CD142), 96 tests
Numero CAS:  
Price
SFr. 784.00
Log in per disponibilità
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human Tissue Factor ELISA kit (CD142) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human Tissue Factor (CD142) in Human in plasma, cell culture extracts, Tissue, Serum samples.
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Human Tissue Factor ELISA kit (CD142)
  • Test per kit:
    96 tests
  • Tipo di test:
    Sandwich
  • Tempo ai risultati:
    5 h 0 min
  • Range di rilevamento:
    12,5 - 100 pg/ml
  • Primary antibody reactivity:
    Human
  • Stato regolamentazione:
    RUO
  • Formato:
    Pre-coated
  • Sensibilità:
    20 pg/ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB108903-96
  • Metodo di rilevamento:
    Colorimetric
  • Target protein:
    Tissue Factor
  • Durata del test:
    Multiple steps
  • Tiipo del campione:
    Plasma, cell culture extracts, tissue, serum
  • Temperatura di conservazione:
    4 °C