Human Interferon gamma ELISPOT Set
Nome del fornitore: Abcam
Informazioni su questo articolo
Human Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma production in a single cell suspension.
4 varianti
Product Details & Documents
Human Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma production in a single cell suspension.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- ABCAAB46551-480
- ABCAAB46551-15X96
- ABCAAB46551-10X96
- ABCAAB46551-20X96
- Tipo di anticorpi:
- Interferon gamma
- Interferon gamma
- Interferon gamma
- Interferon gamma
- Forma:
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Tempo di elaborazione:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Stato regolamentazione:
- RUO
- RUO
- RUO
- RUO
- Tiipo del campione:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Reattività delle specie:
- Human
- Human
- Human
- Human
- Temperatura di conservazione:
- 4 ℃
- 4 ℃
- 4 ℃
- 4 ℃
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Test per kitDisponibilitàPrice
- ABCAAB46551-480Human Interferon gamma ELISPOT setSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46551-480Tipo di anticorpiInterferon gammaFormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 ℃ - ABCAAB46551-15X96Human Interferon gamma ELISPOT setSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46551-15X96Tipo di anticorpiInterferon gammaFormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 ℃ - ABCAAB46551-10X96Human Interferon gamma ELISPOT setSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46551-10X96Tipo di anticorpiInterferon gammaFormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 ℃ - ABCAAB46551-20X96Human Interferon gamma ELISPOT setSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ABCAAB46551-20X96Tipo di anticorpiInterferon gammaFormaUncoatedTempo di elaborazioneMultiple stepsStato regolamentazioneRUOTiipo del campioneSuspension cellsReattività delle specieHumanTemperatura di conservazione4 ℃