Human Factor B ELISA Kit
Human Factor B ELISA kit, 96 tests
Codice catalogo ABCAAB300318-96
Marketsource
Nome del fornitore: Abcam
Human Factor B ELISA Kit
Codice catalogo ABCAAB300318-96
Nome del fornitore: Abcam
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Human Factor B ELISA kit is a single-wash 90-min SimpleStep ELISA® for the quantitative measurement of Human Factor B in cell culture supernatant, EDTA plasma, heparin plasma, milk, saliva serum, urine samples.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human Factor B ELISA kit
- Test per kit:96 tests
- Tipo di test:Sandwich
- Tempo ai risultati:1 h 30 min
- Range di rilevamento:53,125 - 3400 pg/ml
- Primary antibody reactivity:Human
- Stato regolamentazione:RUO
- Formato:Pre-coated
- Sensibilità:18,18 pg/ml
- Cat. No.:ABCAAB300318-96
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Target protein:Factor B
- Durata del test:One step
- Tiipo del campione:Cell culture supernatant, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Milk, Saliva, Serum, Urine
- Temperatura di conservazione:4 ℃
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.